Läs mer
(R)-alpha-[(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)amino]-4-hydroxybenzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)12(18)14-10(11(16)17)8-4-6-9(15)7-5-8/h4-7,10,15H,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 251.1158 |
| Procent renhet | >95% |