missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2R)-2-[((4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl)amino]-2-phenylacetic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 319.1168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?