Läs mer
(R)-(+)-Alpha,Alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol |
| CAS | 22348-32-9 |
| Molekylformel | C17H19NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2R)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (+)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (+)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-2-(diphenylhydroxymethylpyrrolidine), (R)-Diphenyl-2-pyrrolidinylmethanol, (R)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (R)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, alpha,alpha-Diphenyl-D-prolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1 |
| LEDER | OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | diphenyl-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vikt | 253.1467 |