Läs mer
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347296
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347296 250 mg 250mg
11337296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09218.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22348-32-9
Molekylformel C17H19NO
Molekylvikt (g/mol) 253.345
MDL-nummer MFCD00077754
InChI-nyckel OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Synonym r-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, r-+-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, r-+-2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, diphenyl 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r-+-2-diphenylhydroxymethyl-pyrrolidin, diphenyl-2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, alpha,alpha-diphenyl-d-prolinol, r-+-alpha,alpha-diphenylprolinol, diphenyl 2r-pyrrolidin-2-yl methanol
PubChem CID 7045371
IUPAC-namn diphenyl-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
LEDER C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
Smältpunkt 76°C to 78°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +57.5° (c=3 in Methanol)
Beilstein 4353363
Formel vikt 253.35
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.