Läs mer
R(-)-Alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R(-)-alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 75614-86-7 |
| Molekylformel | C6H12Cl3N3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | α-(Chloromethyl)-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClN3.2ClH/c7-2-5(8)1-6-3-9-4-10-6;;/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1 |
| LEDER | N[C@H](CCl)CC1=CNC=N1 |
| IUPAC-namn | (S)-1-chloro-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-2-amine di hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.54 |
| Formel vikt | 231.01 |