Learn More
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10190212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning unitSize
10190212 250 mg Glasflaska 250mg
10555302 1 g Glasflaska 1g
10444215 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10190212 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 312222500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20445-31-2
Molekylformel C10H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 234.17
MDL-nummer MFCD00004184
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2723917
IUPAC-namn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
LEDER COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Namnnotering 99%(e.e.>99.5%)
Smältpunkt 46.0°C to 49.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Kvantitet 250 mg
Fieser 11,329
Merck Index 15,6365
Specifik rotation + 69.00
Formel vikt 234.17
Procent renhet 99%(e.e.>99.5%)
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.