Läs mer
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Produktkod. 10555302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10555302 1 g Glasflaska 1g
10190212 250 mg Glasflaska 250mg
10444215 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10555302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312220010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20445-31-2
Molekylformel C10H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 234.17
MDL-nummer MFCD00004184
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2723917
IUPAC-namn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
LEDER COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Namnnotering 99%(e.e.>99.5%)
Smältpunkt 46.0°C to 49.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 116.0°C to 118.0°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Kvantitet 1 g
Fieser 11,329
Merck Index 15,6365
Specifik rotation + 69.00
Formel vikt 234.17
Procent renhet 99%(e.e.>99.5%)
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(+)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.