Läs mer
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11416126
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2.5g
500mg
Produktkod. 11416126
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22968.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometyl)fenylättiksyra är allmänt använd reagens för bestämning av optiska renheter av alkoholer och aminer med 1H eller 19F NMR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometyl)fenylättiksyra är allmänt använd reagens för bestämning av optiska renheter av alkoholer och aminer med 1H eller 19F NMR.
Löslighet Löslig i
metanol (50 mg/1 ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20445-31-2
Molekylformel C10H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 234.17
MDL-nummer MFCD00004184
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
LEDER COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 43°C to 45°C
Densitet 1.344
Kokpunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 0.1 g
Beilstein 2215440
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Löslighetsinformation Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Optisk rotation +72° (c=2 in Methanol)
IUPAC-namn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
Formel vikt 234.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.