Läs mer
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11443990
Change view
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443990 500 mg 500mg
11416126 0.1 g 0.1g
11406126 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22968.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometyl)fenylättiksyra är allmänt använd reagens för bestämning av optiska renheter av alkoholer och aminer med 1H eller 19F NMR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometyl)fenylättiksyra är allmänt använd reagens för bestämning av optiska renheter av alkoholer och aminer med 1H eller 19F NMR.
Löslighet Löslig i
metanol (50 mg/1 ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20445-31-2
Molekylformel C10H9F3O3
Molekylvikt (g/mol) 234.17
MDL-nummer MFCD00004184
InChI-nyckel JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
LEDER COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 43°C to 45°C
Densitet 1.344
Kokpunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 500 mg
Beilstein 2215440
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,6280
Synonym +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Löslighetsinformation Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Optisk rotation +72° (c=2 in Methanol)
IUPAC-namn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenylpropansyra
Formel vikt 234.18
Procent renhet 99%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.