Läs mer
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, Maybridge
Produktkod. 10188224
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10188224 1 g 1ml
1 options
Produktkod. 10188224 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00230DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride
CAS 39637-99-5
Densitet 1.3400g/mL
Analysprocentintervall 97+%
Molekylformel C10H8ClF3O2
MDL-nummer MFCD00044400
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 6365
Specifikt rotationsförhållande −132.00 (20.00°C c=6,CHCl3)
Synonym unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
InChI-nyckel PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
LEDER CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn (2R)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 252.62
PubChem CID 3080792
Formel vikt 252.62
Procent renhet 97%