Läs mer
(R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11332676
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332676 250 mg 250mg
11322676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08719.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3966-32-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00004250
InChI-nyckel DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Synonym r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
IUPAC-namn (2R)-2-metoxi-2-fenylättiksyra
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 63°C to 68°C
Kokpunkt 164°C to 166°C (18 mmHg)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 3589257
Optisk rotation −146° (c=0.5 in Ethanol)
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.