Läs mer
R(-)-Alpha-Methyl Histamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R(-)-alpha-Methyl Histamine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 197.0487 |