Läs mer
(R)-(+)-alfa-metylbensylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10552801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552801 5 mL Glasflaska 5ml
1 options
Produktkod. 10552801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205320050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33375-06-3 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Namnnotering 98%
CAS 33375-06-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 210,0 °C till 211,0 °C
Flampunkt 65 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9NO
Linjär formel C6H5CH(CH3)NCO
Brytningsindex 1,5114 till 1,5134
MDL-nummer MFCD00063015
Kvantitet 5 mL
Fieser 15,256
Specifikt rotationsförhållande +10° (20 °C prydligt)
Specifik rotation +10,00
Synonym r-+-1-phenylethyl isocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl benzene, r-+-alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1r-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid r-+-1-phenylethyl ester, isocyanic acid r-+-alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid-r-+-methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #, +-alpha-methylbenzyl isocyanate, pubchem8096
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
InChI-nyckel JJSCUXAFAJEQGB-MRVPVSSYSA-N
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
IUPAC-namn [(IR)-1-isocyanatoetyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 147.18
PubChem CID 7018262
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.