Läs mer
(R)-(+)-alfa-metylbensylisocyanat, TRC
Produktkod. 30476154
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30476154 1 g
1 options
Produktkod. 30476154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2914101G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
CAS 33375-06-3
Molekylformel C9H9NO
Kvantitet 1 g
Synonym (R)-(1-Isocyanatoethyl)-benzene, (+)-(R)-α-Phenethyl Isocyanate, (+)-1-Phenylethyl Isocyanate, (+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (+)-α-Phenylethyl Isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl Isocyanate, (R)-(+)-Alpha-methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzene, (R)-1-Phenylethyl Isocyanate, (R)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-α-Phenylethyl Isocyanate, R-(+)-1-Phenylethyl Isocyanate, [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
LEDER C[C@@H](N=C=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (R)-(1-isocyanatoethyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.07