Learn More
(R)-alfa-metyltryptofanhemihydrat, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11915371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit Kvantitet unitSize
11915371 100 mg 100mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11915371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441191000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 56452-52-9 | C24H30N4O5 | 454.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material (R)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Namnnotering 98% ee
CAS 56452-52-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >231°C
Färg Vitt till gult
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C24H30N4O5
MDL-nummer MFCD19687046
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation 16
Synonym r-a-methyltryptophan, alpha-methyl-d-tryptophan, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, d-a-methyltryptophan, +-a-methyltryptophan, a-methyl-r-tryptophan, h-a-me-d-trp-oh, ncistruc1_000316, ncistruc2_000076, a-methyl-d-tryptophan
InChI-nyckel BZCFHAYHUKOGKE-IUWNWRFPSA-N
LEDER O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-indol-3-yl)-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 454.53
PubChem CID 676154
Formel vikt 227.28
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (R)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.