Läs mer
(R)-Ambrisentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Ambrisentan |
| CAS | 1007358-76-0 |
| Molekylformel | C22 H22 N2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (αR)-, (αR)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, (R)-Ambrisentan, Ambrisentan related, 3109.Z |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1 |
| LEDER | COC([C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)oxy-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.42 |
| Formel vikt | 378.158 |