missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 217.0506 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?