Läs mer
(R)-Amino Carnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Amino Carnitine |
| CAS | 98063-21-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 2-amino-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, (R)-3-Amino-4-(trimethylammonio)butyrate, Emeriamine, (R)-Aminocarnitine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O2/c1-9(2,3)5-6(8)4-7(10)11/h6H,4-5,8H2,1-3H3/t6-/m1/s1 |
| LEDER | C[N+](C)(C)C[C@H](N)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (3R)-3-amino-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Visa mer |