Läs mer
(R)-Aminofol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Aminofol-d3 |
| CAS | 1286597-21-4 |
| Molekylformel | C6H6D3NO3S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (4R)-3-(Acetyl-d3)-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-3-(Acetyl-d3)thiazolidine -4-carboxylic Acid, N-Acetyl-L-thiaproline, N-(Acetyl-d3)-L-thioproline, (R)-ATCA-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3S/c1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N1CSC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4R)-3-(2,2,2-trideuterioacetyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.22 |