missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Aminofol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Aminofol |
| CAS | 54323-50-1 |
| Molekylformel | C6H9NO3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (4R)-3-Acetyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-3-Acetylthiazolidine-4-carboxylic Acid, N-Acetyl-L-thiaproline, N-Acetyl-L-thioproline, (R)-ATCA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3S/c1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N1CSC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4R)-3-acetyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?