missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-Amisulpride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-Amisulpride |
| CAS | 71675-90-6 |
| Molekylformel | C17H27N3O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | R-(+)-Amisulpride, (R)-4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CCN1CCC[C@@H]1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC-namn | 4-amino-N-[[(2R)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.48 |
| Formel vikt | 369.1722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?