missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Amlodipine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Amlodipine-d4 |
| CAS | 1346616-97-4 |
| Molekylformel | C20 2H4 H21 Cl N2 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | O3-Ethyl O5-methyl (4R)-2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, (R)-Amlodipine-D4 (2-aminoethoxy-1,1,2,2-D4), (4R)-2-[(2-Aminoethoxy-1,1,2,2-d4)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, (R)-Amlodipine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m0/s1/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])OCC1=C([C@H](C(=C(C)N1)C(=O)OC)c2ccccc2Cl)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-methyl (4S)-2-[(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.9 |
| Formel vikt | 412.1703 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?