Läs mer
(R)-Anabasine, >98% ee, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Anabasine |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-Anabasine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Formel vikt | 162.1157 |