Läs mer
(R)-(+)-Anatabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Anatabine |
| CAS | 126454-22-6 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Anatabine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| LEDER | C1N[C@H](CC=C1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-[(2R)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vikt | 160.1 |