missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate, TRC

Produktkod. 30138757
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138757 50 mg
30136494 25 mg
30004593 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA72750050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 41372-20-7
Molekylformel 2 C17 H17 N O2 . 2 Cl H . H2 O
Molekylvikt (g/mol) 625.58
Synonym 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (6aR)-, 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:1), (6aR)- (9CI), 4H-Dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol, 5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:1), (R)-, (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride hemihydrate, Apomorphine hydrochloride hemihydrate, (R)-6-Methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol hydrochloride hemihydrate
IUPAC-namn (6aR)-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol;hydrate;dihydrochloride
LEDER O.Cl.Cl.CN1CCc2cccc3c2[C@H]1Cc4ccc(O)c(O)c34.CN5CCc6cccc7c6[C@H]5Cc8ccc(O)c(O)c78

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Analyt- eller komponentnamn Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 624.2158
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.