Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001366
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001366 50 mg
1 options
Produktkod. 30001366 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2073/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dopamine agonist; non-subtype-selective
Prototypical dopamine agonist (pKi values are 6.43, 7.08, 7.59, 8.36 and 7.83 for human recombinant D1, D2L, D3, D4 and D5 receptors respectively). Produces biphasic effects on locomotor activity, and displays anti-Parkinsonian and neuroprotective actions following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
CAS 314-19-2
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C17H18ClNO2
Formel vikt 303.79
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 303.786