Läs mer
(R)-Apremilast, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Apremilast |
| CAS | 608141-44-2 |
| Molekylformel | C22H24N2O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[2-[(1R)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O7S/c1-5-31-19-11-14(9-10-18(19)30-3)17(12-32(4,28)29)24-21(26)15-7-6-8-16(23-13(2)25)20(15)22(24)27/h6-11,17H,5,12H2,1-4H3,(H,23,25)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1OC)[C@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(NC(=O)C)c3C2=O |
| IUPAC-namn | N-[2-[(1R)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-1,3-dioxoisoindol-4-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.5 |
| Formel vikt | 460.1304 |