Läs mer
(R)-Baclofen, MedChemExpress
Produktkod. 16483307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483307 50 mg
16427298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16483307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17354
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress (R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.
(R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-Baclofen
Fysisk form Powder
CAS 69308-37-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12ClNO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Arbaclofen STX209
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (23.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER ClC1=CC=C([C@](CC(O)=O)([H])CN)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 213.66
Formel vikt 213.66
Procent renhet 98.72%