Läs mer
Tocris Bioscience™ (R)-Baclofen
Beskrivning
More active enantiomer of (RS)-Baclofen, a selective GABAB agonist.
Racemate also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Baclofen |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 213.66 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.66 |