Läs mer
(R)-BAY-85-8501, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-BAY-85-8501 is the less active Enantiomer of BAY-85-8501. BAY-85-8501 is a selective and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-BAY-85-8501 |
| CAS | 2446175-39-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H17F3N4O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (210.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.46 |
| Formel vikt | 474.46 |
| Visa mer |