Läs mer
(R)-(+)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Produktkod. 16486318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16486318 10 mg
16442437 50 mg
16438907 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16486318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15125
MedChemExpress (R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
(R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-Bay-K-8644
CAS 98791-67-4
Färg Deep Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15F3N2O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (841.99 mM)
LEDER CC1=C([N+]([O-])=O)[C@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Molekylvikt (g/mol) 356.3
Formel vikt 356.3
Procent renhet 96.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation