Läs mer
(R)-beta-Butyrolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-beta-Butyrolactone |
| CAS | 32082-74-9 |
| Molekylformel | C4 H6 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (R)-beta-Butyrolactone, (4R)-4-Methyl-2-oxetanone, (+)-β-Butyrolactone, (+)-β-Methylpropiolactone, (R)-(+)-4-Methyl-2-oxetanone, (R)-(+)-β-Methyl-β-propiolactone, (R)-4-Methyl-2-oxetanone, (R)-4-Methyloxetan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-methyloxetan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.089 |
| Formel vikt | 86.037 |