Läs mer
(R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 90+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11349116
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349116 1 g 1g
11359116 5 g 5g
11369116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20255.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone is used in the pharmaceutical industry as a chiral building block for the statin class of cholesterol-reducing drugs. It is also used to prepare HIV inhibitors and nutritional supplement such as L-carnitine.
Solubility
Miscible with ethanol and chloroform.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58081-05-3
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
MDL-nummer MFCD00211248
InChI-nyckel FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
PubChem CID 7060520
IUPAC-namn (4R)-4-hydroxyoxolan-2-one
LEDER O[C@H]1COC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Densitet 1.302
Kokpunkt 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent ee ≥99%
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 1 g
Beilstein 3648447
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and chloroform.
Optisk rotation +81° (c=2 in Methanol)
Formel vikt 102.09
Procent renhet ≥90%