Läs mer
R-Beta-Ionone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-beta-Ionone |
| CAS | 14398-36-8 |
| Molekylformel | C13H20O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (R,E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+/t12-/m1/s1 |
| LEDER | CC(/C=C/[C@H]1C(C)(C)CCC=C1C)=O |
| IUPAC-namn | (S,E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.3 |
| Formel vikt | 192.15 |