missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, TRC

Produktkod. 30476571
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476571 25 mg
30469765 50 mg
30475769 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476571 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29543225MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (R)-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt
Analyt- eller komponentnamn (R)-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21H24N2O . C10H16O4S
Synonym (R)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile ((1R,4R)-7,7-dDimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O.C10H16O4S/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-11,18H,12-16H2,1H3;7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t18-;7-,10+/m01/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[C@@H](CN1CCOCC1)C(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O
IUPAC-namn (R)-3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 552.73
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 552.27
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.