Läs mer
(R)-(+)-beta-metylfenetylamin, TRC
Produktkod. 30346061
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30346061 2.5 g
1 options
Produktkod. 30346061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3999382.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-beta-methylphenethylamine
CAS 28163-64-6
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 2.5 g
Synonym (βR)-β-Methylbenzeneethanamine, ((R)-2-Phenylpropan-1-yl)amine, (+)-2-Phenylpropylamine, (+)-β-Methylphenethylamine, (2R)-1-Amino-2-phenylpropane, (2R)-2-Phenylpropan-1-amine, (2R)-2-Phenylpropan-1-amine, (2R)-2-Phenylpropylamine, (R)-(+)--Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenylpropylamine, (R)-2-Phenyl-1-propanamine, (R)-2-Phenyl-1-propylamine, (R)-2-Phenylpropylamine, (R)-2-Phenylpropylamine, (R)-β-Methylphenethylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
LEDER C[C@@H](CN)c1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-fenylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048