Läs mer
(R)-Betaxolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Betaxolol Hydrochloride |
| CAS | 91878-54-5 |
| Molekylformel | C18 H29 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), (2R)- (ACI), (2R)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanol, 1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, hydrochloride, (R)- (9CI), (R)-1-(4-(2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl)phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol hydrochloride, (R)-Betaxolol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| IUPAC-namn | (2R)-1-[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.89 |
| Formel vikt | 343.1914 |