Läs mer
(R)-BINAP, TRC
Produktkod. 30333629
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30333629 500 mg
1 options
Produktkod. 30333629 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB386850500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-BINAP
CAS 76189-55-4
Molekylformel C44H32P2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,1'-[(1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diyl]bis[1,1-diphenyl-phosphine, (+)-(1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diylbis[diphenylphosphine], (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene
LEDER c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
Molekylvikt (g/mol) 622.67