missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-Bufuralol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Bufuralol Hydrochloride |
| CAS | 57704-11-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@H](O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (1R)-2-(tert-butylamino)-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.82 |
| Formel vikt | 297.1496 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?