Läs mer
(R)-Bupivacaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Bupivacaine |
| CAS | 27262-45-9 |
| Molekylformel | C18H28N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (2R)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (R)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, (+)- (8CI), (2R)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+)-(R)-Bupivacaine, (+)-Bupivacaine, (R)-(+)-Bupivacaine, (R)-Bupivacaine, D-(+)-Bupivacaine, d-Bupivacaine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCN1CCCC[C@@H]1C(=O)NC2=C(C=CC=C2C)C |
| IUPAC-namn | (R)-1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.4 |
| Formel vikt | 288.2202 |