Läs mer
(R)-Butyryl Carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Butyryl Carnitine chloride |
| CAS | 162067-50-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H22 N O4 . Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| LEDER | [Cl-].CCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [(2R)-2-butanoyloxy-3-carboxy-propyl]-trimethyl-ammonium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.75 |
| Visa mer |