missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(+)-Camphor-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Camphor-d2 |
| CAS | 34733-73-8 |
| Molekylformel | C10H14D2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10-/m1/s1/i6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])[C@H]2CC[C@](C)(C1=O)C2(C)C |
| IUPAC-namn | (1R,4S)-2,2-dideuterio-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vikt | 154.1327 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?