Läs mer
(R)-(+)-Kamfer, TRC
Produktkod. 30137089
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137089 10 g
30136456 100 g
30010746 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC16580010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464-49-3
Molekylformel C10 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym d-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (+)-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R,4R)- (9CI, ACI), (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one (ACI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1R)- (ZCI), Camphor, (1R,4R)-(+)- (8CI), (+)-(1R,4R)-Camphor, (+)-2-Bornanone, (+)-Camphor, (1R)-(+)-Camphor, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R)-Camphor, (1R,4R)-(+)-Camphor, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(+)-Camphor, (R)-Camphor, D-(+)-Camphor, D-Camphor, Alcanfor, Camphor, (+)-, d-Camphor, Dextrocamphora, Japanese camphor
IUPAC-namn (1R,4R)-4,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-3-one
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Camphor
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Formel vikt 152.1201