Läs mer
(R)-Carnitine Chloride Isobutylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Carnitine Isobutylester, Chloride Salt |
| CAS | 161886-61-9 |
| Molekylformel | C11 H24 N O3 . Cl |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24NO3.ClH/c1-9(2)8-15-11(14)6-10(13)7-12(3,4)5;/h9-10,13H,6-8H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t10-;/m0./s1 |
| LEDER | [Cl-].CC(C)COC(=O)C[C@H](O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | [(2S)-2-hydroxy-4-(2-methylpropoxy)-4-oxobutyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.77 |
| Formel vikt | 253.1445 |