Läs mer
(R)-Carprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-Carprofen |
| CAS | 52263-83-9 |
| Molekylformel | C15H12ClNO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (αR)-6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic Acid, (-)-Carprofen, (R)-(-)-Carprofen, C 8011 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C1=CC2=C(C=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(6-chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.71 |