Läs mer
(R)-(-)-Carvone, 98 %
Produktkod. 11441608
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441608 50 g 50g
11451608 250 g 250g
11431608 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13900.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6485-40-1 | C10H14O | 150,22 g/mol
(R)-(-)-Carvone används i smak- och livsmedelsindustrin såsom tuggummitillsatser. Det används i luftfräschande produkter som i eteriska oljor samt i aromaterapi och alternativ medicin. Det används för att framställa karvomentol, karvomenton, dihydrokarvon, karveol och limonen. Det reagerar med litiumdimetylkuprat för att placera en metylgrupp trans till isopropenylgruppen med god stereoselektivitet. Det används också som ett myggmedel och förhindrar för tidig groning av potatis. Vidare används det som ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av enantioren (R)-(+)-3-metyl-6-isopropenyl-cyklohept-3-enon-1 och (4S,6R,7R)-trihydroxi-1-oktynderivat. Det används som en viktig råvara för den asymmetriska totalsyntesen av naturliga produkter. Utöver detta används det som ett kiralt utgångsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(-)-Carvone används i smak- och livsmedelsindustrin såsom tuggummitillsatser. Det används i luftfräschande produkter som i eteriska oljor samt i aromaterapi och alternativ medicin. Det används för att framställa karvomentol, karvomenton, dihydrokarvon, karveol och limonen. Det reagerar med litiumdimetylkuprat för att placera en metylgrupp trans till isopropenylgruppen med god stereoselektivitet. Det används också som ett myggmedel och förhindrar för tidig groning av potatis. Vidare används det som ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av enantioren (R)-(+)-3-metyl-6-isopropenyl-cyklohept-3-enon-1 och (4S,6R,7R)-trihydroxi-1-oktynderivat. Det används som en viktig råvara för den asymmetriska totalsyntesen av naturliga produkter. Utöver detta används det som ett kiralt utgångsmaterial.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter, kloroform, propylenglykol och mineraloljor. Oblandbar med vatten och glycerol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6485-40-1
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001578
InChI-nyckel ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Synonym --carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
PubChem CID 439570
ChEBI CHEBI:15400
LEDER CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-Carvone
Densitet 0.959
Kokpunkt 228 °C till 230 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 50 g
Beilstein 2206714
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter, kloroform, propylenglykol och mineraloljor. Icke-blandbar med vatten och glycerol.
IUPAC-namn (5R)-2-metyl-5-prop-l-en-2-ylcyklohex-2-en-1-on
Formel vikt 150.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(-)-Carvone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (-)-Carvone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.