Läs mer
(R)-(-)-Carvone, TRC
Produktkod. 30366353
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30366353 10 mL
1 options
Produktkod. 30366353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18469510ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Carvone
CAS 6485-40-1
Molekylformel C10 H14 O
Kvantitet 10 mL
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (R)-(-)- (8CI), (-)-(5R)-Carvone, (-)-(R)-Carvone, (-)-Carvone, (-)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (4R)-(-)-Carvone, (5R)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Carvone, (R)-Carvone, (R)-Carvone, L-(-)-Carvone, L-Carvone, R-(-)-Carvone, l-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, l-Carvone
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
LEDER CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC-namn (5R)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylcyklohex-2-en-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Formel vikt 150.1045