missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(R)-(+)-Cathinone Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30352316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352316 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352316 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC22571010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material R(+)-Cathinone HCl
CAS 76333-53-4
Molekylformel C9 H11 N O . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym (R)-(+)-Cathinone Hydrochloride, (2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, Cathinone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
LEDER Cl.C[C@@H](N)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2R)-2-amino-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 185.65
Formel vikt 185.0607
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.