missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/t16-;/m1./s1/i4D3,5D3,6D3; |
| Formel vikt | 424.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?