Läs mer
(R)-(+)-Celiprolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celiprolol Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H |
| Formel vikt | 415.2238 |